Learn More
MedChemExpress Echinocystic acid
Code produit 16441368
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16441368 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16441368 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0271
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Echinocystic acid a pentacyclic triterpene isolated from the fruits of Gleditsia sinensis Lam, has potent antioxidant, anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 472.7 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
CAS 510-30-5
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.55 mM)
Cible Reactive Oxygen Species∣Apoptosis
Quantité 5 mg