Learn More
MedChemExpress Echinocystic acid
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 472.7 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 510-30-5 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.0% |
| Solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.55 mM) |
| Cible | Reactive Oxygen Species∣Apoptosis |
| Quantité | 10 mg |