Learn More
EDM Medical Imaging Spray Echo Clean™
Code produit 15335064
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
33,8 oz.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (impérial)
15335064 33,8 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15335064 Fournisseur EDM Medical Imaging Code fournisseur EC1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le Spray Echo Clean™ est un désinfectant pulvérisé pour la désinfection intermédiaire des sondes, des dispositifs médicaux et des surfaces. Il permet d’effectuer une désinfection de faible niveau, ce qui constitue la première étape nécessaire avant de passer à un niveau de désinfection plus élevé.
  • Actif en cinq minutes (à l’exclusion du Clostridium difficile : 15 minutes)
  • Pour le nettoyage et la désinfection des sondes à ultrasons
  • Sans aldéhyde, hypoallergénique
  • Actif sur les souches de papillomavirus humain HPV-18 et HPV-161
  • Efficace contre le Coronavirus
  • Certifié pour la désinfection des sondes à ultrasons Siemens, Fujifilm et Sonosite
Spécification
Volume (impérial) 33,8 oz.