Learn More
Cole-Parmer™ Torrey Pines EchoTherm Plaque chauffante, 0 °C à 400 °C, aluminium
Code produit 15124752 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
15124752 Aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15124752 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5180897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1721.70€
    1589.40€ / 1 pièces
    Économisez 132.30€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Forme : Carrée, Dimensions : 6 x 6 in
  • Plaque chauffante programmable en aluminium
  • Répéter automatiquement n'importe quel programme jusqu'à 98 fois.
  • Il est possible de stocker plusieurs températures, vitesses de montée en température et événements programmés
  • Offre une interface RS-232 pour le contrôle ou l'enregistrement de données via un ordinateur.
  • Stockez jusqu'à 10 programmes en mémoire pour un rappel et une utilisation instantanés.
  • Mesure de température par RTD platine pour ± Précision de 1 %
  • Comprend une sonde de température et un cordon détachable de 1,8 m avec prise
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Dimensions 6 x 6 po
max. (métrique) 0°C à 400°C
Profondeur (métrique) 254 mm
Hauteur (impériale) 4,5 in
Longueur (impériale) 10 in
Largeur (impériale) 7,5 po
Hauteur (métrique) 11,43 cm
Longueur (métrique) 25,4 cm
Largeur (métrique) 19,05 cm
Puissance 400 W
Alimentation électrique 230 V, 400 W, 50 à 6 Hz
Comprend Cordon amovible 6 pi avec fiche, sonde de température
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante