Learn More
Cytiva Réactif de détection pour transfert Western ECL Select
Product Code. 12393969 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Réactif de détection de transfert Western
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit Unit Size
12393969 Réactif de détection de transfert Western 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12393969 Supplier Cytiva Supplier No. RPN2235SK
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sortie de signal très intense pour la détection d’un taux de protéines moyen à très faible. Le réactif de détection de transfert Western Select ECL Cytiva est un réactif à haute sensibilité pour la détection de transfert Western chimiluminescent. Comprend des solutions de luminol et de peroxyde, suffisantes pour une membrane de1000 cm2.
L’intensité du signal élevée rend ECL Select adapté aux applications de transfert Western les plus exigeantes, permettant la détection de quantités de protéines infimes. Ses signaux durables permettent de réaliser de multiples expositions et assurent une fenêtre de temps pratique entre l’expérience et l’analyse. Les signaux peuvent être détectés avec une caméra CCD ou un film radiographique.
  • Sensibilité accrue : Produit un signal d’intensité très élevée
  • Mesures quantitatives : Plage dynamique linéaire permettant la quantification des protéines moyennes à très faibles
  • Fonctionne avec une large gamme de dilutions d’anticorps, ce qui réduit le besoin d’une optimisation longue
  • Optimisé pour l’imagerie avec ImageQuant LAS 4000 et compatible avec Hyperfilm Amersham™
  • Compatible avec les marqueurs de poids moléculaire Rainbow™ et les marqueurs de transfert Western ECL DualVue
  • Optimisé pour une utilisation avec les membranes Amersham Hybond-P (PVDF) et compatibles avec les membranes Hybond ECL (nitrocellulose)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Réactif de détection de transfert Western
Contenus des kits 10 mL luminol, Peroxyde de 10 mL
À utiliser avec (application) Détection de transfert Western de niveaux de protéines moyens à très faibles
compliance-icons
Product Identifier
  • ECL Select
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole, trometamol, ethanediol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 4% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 4% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.