Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 10 μl avec Tubegard™
GREENER_CHOICE
Code produit 16693892
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Certifications/Conformité:
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Format:
Emballé
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
1344 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Certifications/Conformité Format unitSize
16693892 Non stérile ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP Recharge 1344 pièces
16603902 Non stérile ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP Emballé 1000 pièces
16613902 Stérile ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP Rack, 96 960 pièces
16691903 Non stérile ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP Rack, 96 960 pièces
17577796 Stérile ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI Recharge 1344 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16693892 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 10362600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette conviennent aux pipeteurs de 10 μl les plus courants.
  • Grande longueur avec TubeGard™
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 10 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,5 in
Longueur (métrique) 38,1 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe UltraFine, TubeGard
Quantité 1344 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène