Learn More
Labcon™ Cônes de pipette jaunes à pointe en biseau Eclipse™ de 200 μl
GREENER_CHOICE
Code produit 16663882
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
En sachets (1 000)
Ensachés (30 000)
Minirecharge
Rack empilé
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
30000 pièces
480 pièces
960 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16663882 Stérile Emballé 200 pièces
16673882 Non stérile Recharge 960 pièces
16683882 Stérile Recharge 960 pièces
16693882 Non stérile En sachets (1 000) 1000 pièces
16603892 Non stérile Ensachés (30 000) 30000 pièces
16661903 Non stérile Rack, 96 960 pièces
16671903 Stérile Rack, 96 960 pièces
17577786 Non stérile Minirecharge 480 pièces
17587786 Non stérile Rack empilé 960 pièces
17597786 Non stérile Rack empilé 960 pièces
17507796 Non stérile Rack empilé 960 pièces
17517796 Stérile Rack empilé 960 pièces
17527796 Non stérile Rack empilé 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 16663882 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 10301650009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
  • Pointe biseautée
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Jaune
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 49,7 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Méthode de stérilisation Irradiation électronique
Format Emballé
Type de pointe Biseauté
Quantité 1 cône/sachet, 200 sachets/boîte, 10 boîtes/paquet
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène