Learn More
Labcon™ Cônes de pipette transparents Eclipse™ de 200 μl
GREENER_CHOICE
Code produit 16651913
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Naturel
Transparent
Format:
Emballé
Portoir, 192
Rack empilé
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
960 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Couleur Format unitSize
16651913 Stérile Naturel Emballé 200 pièces
16661913 Non stérile Naturel Emballé 1000 pièces
16603952 Non stérile Transparent Recharge 960 pièces
16613952 Stérile Transparent Rack, 96 960 pièces
16671913 Stérile Naturel Rack, 96 960 pièces
17517826 Non stérile Transparent Rack empilé 960 pièces
17527826 Non stérile Transparent Portoir, 192 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16651913 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 10601650009
Ces cônes de pipette à pointe biseautée sont disponibles dans des portoirs, des portoirs empilables, des recharges ou des sachets.
  • Convient aux pipettes standard de 200 μl
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 49,7 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Méthode de stérilisation Irradiation électronique
Format Emballé
Type de pointe Biseauté
Quantité 1 pointe/sachet, 200 sachets/boîtes 10 boîtes/carton
Conditions d’expédition RT
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène