Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ Macro de 5 ml
GREENER_CHOICE
Code produit 16603882
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack
Conditionnement:
250 pièces
294 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16603882 Non stérile Rack 294 pièces
16613882 Stérile Rack 294 pièces
16623882 Non stérile Emballé 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16603882 Fournisseur Labcon Code fournisseur 10287400009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les pipettes Macro appréciées
  • Pointe de pipette
  • Pour les pipettes Macro appréciées
  • 1 à 5 ml
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 1 à 5 ml
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 5,68 in
Longueur (métrique) 144,3 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Rack
Type de pointe Macro
Conditionnement 49/Rack, 6 Racks/Cs.
Quantité 49 racks
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Macropipette
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène