Learn More
Bellingham + Stanley™ Réfractomètre portatif Eclipse
Description
La gamme d’échelles de qualité professionnelle Eclipse est disponible pour une utilisation générale dans une grande variété d’applications, avec des modèles spéciaux disponibles tels que les modèles Brix à faible volume pour faciliter la mesure des échantillons de moins d’1 μl utilisés par les botanistes et les zoologues pour mesurer le nectar. Tous les instruments sont fournis avec une mallette de transport souple et des instructions d’utilisation.
Ces réfractomètres fiables et robustes sont scellés pour empêcher l’infiltration d’eau avec la construction IP65 afin de pouvoir être utilisés dans les environnements les plus difficiles. Le grand corps du boîtier et la poignée en caoutchouc rendent l’instrument incroyablement facile à manipuler. Les caractéristiques spéciales rendent les mesures faciles et fiables :
- Réglage simple du zéro avec verrou
- Vue ombrée avec affichage lumineux pour une distinction maximale
- Haute précision, échelle claire
- Prisme facile à nettoyer
- Fonction unique d’alimentation des échantillons au “compte-goutte”
- Faible poids
- Supports anti-roulis
- Rabat prisme à pousser
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre portatif optique de qualité professionnelle Eclipse |
| Scale Range | 0 à 15 Brix |
| Incréments | 0,1 |
| Type de balance | Brix |
| À utiliser avec (application) | Détermination immédiate de l’indice de réfraction (RI) des liquides ou de la concentration des solutions |
| Comprend | Mallette de transport souple |
| Indice IP | IP65 |