Learn More
BD Vacutainer Aiguilles de prélèvement sanguin Signal™ Eclipse™
Code produit 15898454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jauge:
22 G
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jauge Conditionnement
15898454 22 G 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15898454 Fournisseur BD Vacutainer Code fournisseur 368838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.74€
    29.83€ / 50 pièces
    Économisez 3.91€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Combinaison d’une technologie de sécurité éprouvée et robuste avec une confirmation dans la veine améliorée.
  • Combinaison d’une technologie de sécurité éprouvée et robuste avec l’avantage supplémentaire d’une confirmation dans la veine améliorée (vitesse et visibilité du flash), ce qui facilite l’utilisation et la confiance lors du prélèvement de sang veineux.
  • Minimise le risque de blessures par piqûre d’aiguille lors du prélèvement de sang, augmentant ainsi la sécurité du personnel de santé comme celle des patients.
  • Débit le plus rapide parmi les aiguilles droites BD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Jauge 22 G
Longueur (métrique) 25 mm