Learn More
BTX™ Système d’électroporation ECM™ 630 complet, pour cuves avec surveillance
Code produit 15838451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 mF
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacitance (HV Mode) Conditionnement
15838451 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 mF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15838451 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 450655
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’électroporateur à ondes à décroissance exponentielle BTX ECM™ 630 est idéal pour une transformation efficace des bactéries, des levures et d’autres microorganismes.
Caractéristiques :
  • Large éventail de paramètres de tension, de capacité et de résistance interne précis
  • Protocoles prédéfinis pour les bactéries, les levures et les microorganismes courants
  • Possibilité illimitée d’ajouter et de modifier des protocoles définis par l’utilisateur
  • Enregistreur de données des impulsions délivrées et de la résistance des échantillons pour le CQ et le dépannage
  • Grande interface tactile de 7 po facile à utiliser
  • Options d’impulsions multiples à décroissance exponentielle
  • Système à haut débit disponible pour le traitement maximal simultané de 96 échantillons
Certifications
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Garantie
2 ans
Spécification
À utiliser avec (application) Transformation des bactéries, levures, micro-organismes ; transfection de certains types de cellules de mammifères
À utiliser avec (équipement) Coupole de sécurité de la cuve, support de sécurité de la cuve, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit HT-100, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit automatique HT-200
Fréquence 50/60 Hz
Gamme de produits BTX Electroporation
Type de produit Électroporateur
Tension 5 à 3000V
Plage de tension (mode HV) 505 à 3 000 V par incréments de 5 V
Plage de tension (mode LV) 5 à 500 V par incréments de 1 V
Description ECM 630 Electroporation System Complete, for Cuvettes with Monitoring
Affichage Écran tactile couleur de 7 po
Certifications/Conformité Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Profondeur (impériale) 13 in
Profondeur (métrique) 33 cm
Hauteur (impériale) 8,5 in
Hauteur (métrique) 21,6 cm
Comprend Générateur, support, cuves avec portoir, sonde, interface, oscilloscope, câbles
Durée de vie Garantie de 2 ans
Température de fonctionnement (impériale) 40°F à 104°F
Plage de nombre d’impulsions 1 à 2 impulsions / échantillon
Plage de durée de l’impulsion Constante de temps des ondes à décroissance exponentielle comprise entre 0,5 ms et 133,875 ms
Température de fonctionnement (métrique) 4°C à 40°C
Humidité relative maximum de 80 % d’humidité en fonctionnement à 25 °C
Puissance 35 W (état inactif), 350 W (impulsion)
Poids (impériale) 16 lb
Poids (métrique) 7,3 kg
Largeur (impériale) 11,25 in
Largeur (métrique) 28,6 cm
Alimentation électrique 100 à 240 VCA
Stérilité Non-sterile
Capacitance (HV Mode) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 mF
Capacitance (LV Mode) 25 à 3 275 mF par incréments de 25 mF
Type de connexion Câbles banane
Charging Time BT : < 7 s, HT : <4 s
Interface Touch Screen Display, Footswitch
Pulse Form Onde à décroissance exponentielle
Compatibilité à haut débit Yes
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic, précliniques ou cliniques.