Learn More
BTX™ Système d’électroporation ECM™ 630 complet, avec coupole de sécurité
Code produit 15848471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacitance (HV Mode) Conditionnement
15848471 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15848471 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 452051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12147.41€
    10795.83€ / 1 pièces
    Économisez 1351.58€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
ECM™ Le système complet d'électroporation 630 avec dôme de sécurité est idéal pour la transformation efficace des bactéries, des levures et autres micro-organismes.
Caractéristiques:
  • Large éventail de paramètres de tension, de capacité et de résistance interne précis
  • Protocoles prédéfinis pour les bactéries, les levures et les microorganismes courants
  • Possibilité illimitée d’ajouter et de modifier des protocoles définis par l’utilisateur
  • Enregistreur de données des impulsions délivrées et de la résistance des échantillons pour le CQ et le dépannage
  • Interface tactile simple d'utilisation avec grand écran de 7 in
  • Options d’impulsions multiples à décroissance exponentielle
  • Disponible dans un système à haut débit permettant de traiter jusqu'à 96 échantillons simultanément.
  • Comprend : ECM Générateur 630, dôme de sécurité, cuvettes 1 mm, 2 mm, 4 mm (paquet de 30, soit 10 de chaque) et support de cuvettes 660
  • Connecteur : Câbles bananes 4 mm positif et négatif
  • IQ/OQ disponibles sur demande, qualification réalisée en cuvettes
Certifications
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Garantie
2 an
Spécification
À utiliser avec (application) Transformation des bactéries, levures, micro-organismes ; transfection de certains types de cellules de mammifères
À utiliser avec (équipement) Coupole de sécurité de la cuve, support de sécurité de la cuve, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit HT-100, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit automatique HT-200
Fréquence 50/60 Hz
Gamme de produits BTX Électroporation
Type de produit Électroporateur
Tension 5 à 3000 V
Plage de tension (mode HV) 505 à 3000 V (par paliers de 5 V)
Plage de tension (mode LV) 5 à 500 V (par paliers de 1 V)
Description ECM Système d'électroporation 630 complet, avec dôme de sécurité
Affichage Écran tactile couleur
Certifications/Conformité Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Profondeur (impériale) 13 in
Profondeur (métrique) 33 cm
Hauteur (impériale) 8,5 in
Hauteur (métrique) 21,6 cm
Comprend ECM Générateur 630, dôme de sécurité, cuvettes, support de cuvettes 660
Durée de vie Garantie de 2 ans
Température de fonctionnement (impériale) 40°F à 104°F
Plage de nombre d’impulsions 1 à 2 impulsions / échantillon
Plage de durée de l’impulsion Constante de temps des ondes à décroissance exponentielle comprise entre 0,5 ms et 133,875 ms
Température de fonctionnement (métrique) 4°C à 40°C
Humidité relative 80 % max. en fonctionnement à 25 °C
Puissance 35 W (état inactif), 350 W (impulsion)
Poids (impériale) 16 lb
Poids (métrique) 7,3 kg
Largeur (impériale) 11,25 in
Largeur (métrique) 28,6 cm
Alimentation électrique 100 à 240 VCA
Stérilité Non stérile
Capacitance (HV Mode) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Capacitance (LV Mode) 25 à 3275 μF (en 25 μF étapes)
Type de connexion Câbles banane
Charging Time <7 sec. (LV), < 4 sec. (HV)
Interface Écran tactile
Pulse Form Onde à décroissance exponentielle
Compatibilité à haut débit Oui
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic ou cliniques.