Learn More
BTX™ ECM™ Système d'électroporation à ondes carrées 830, avec dôme de sécurité
Code produit 15858471
Change view
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacitance (HV Mode) unitSize
15858471 85 μF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15858471 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 452052
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
ECM™ L'électroporateur à ondes carrées 830 est idéal pour la transfection de cellules et de tissus de mammifères.
Caractéristiques:
  • Large éventail de paramètres de tension, de longueur d’impulsion et d’écart d’impulsion précis
  • Protocoles prédéfinis pour les types courants de cellules et de tissus de mammifères
  • Possibilité illimitée d’ajouter et de modifier des protocoles définis par l’utilisateur
  • Enregistreur de données des impulsions délivrées et de la résistance des échantillons pour le CQ et le dépannage
  • Interface à grand écran tactile de 7 in simple d'utilisation
  • Capacités de génération d'impulsions multiples, jusqu'à 99 impulsions séquentielles par échantillon
  • Disponible dans un système à haut débit permettant de traiter jusqu'à 96 échantillons simultanément.
  • Type de connexion : Câbles bananes 4 mm positifs et négatifs
  • IQ/OQ disponibles sur demande, qualification réalisée en cuvettes
Certifications
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Garantie
2 an
Spécification
À utiliser avec (application) Transformation des bactéries, levures, micro-organismes ; transfection de certains types de cellules de mammifères
À utiliser avec (équipement) Coupole de sécurité pour la cuve, support de sécurité pour la cuve, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit HT-100, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit automatique HT-200, électrodes in vivo BTX Speciality
Fréquence 50/60 Hz
Gamme de produits BTX Électroporation
Type de produit Électroporateur
Tension 5 à 3000 V
Plage de tension (mode HV) 505 à 3000 V (par paliers de 5 V)
Plage de tension (mode LV) 5 à 500 V (par paliers de 1 V)
Affichage Écran tactile couleur
Certifications/Conformité Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Profondeur (impériale) 13 in
Profondeur (métrique) 33 cm
Hauteur (impériale) 8,5 in
Hauteur (métrique) 21,6 cm
Comprend Générateur, dôme de sécurité, cuvettes 1 mm, 2 mm, 4 mm (30 Pk., 10 Ea.) et porte-cuvettes 660
Température de fonctionnement (impériale) 40°F à 104°F
Plage de nombre d’impulsions 1 à 99 impulsions / échantillon
Plage de durée de l’impulsion 10 ms à 999 ms
Température de fonctionnement (métrique) 4°C à 40°C
Humidité relative 80 % max. en fonctionnement à 25 °C
Puissance 35 W (état inactif), 350 W (impulsion)
Poids (impériale) 16 lb
Poids (métrique) 7,3 kg
Largeur (impériale) 11,25 in
Largeur (métrique) 28,6 cm
Alimentation électrique 100 à 240 VCA
Stérilité Non stérile
Capacitance (HV Mode) 85 μF
Capacitance (LV Mode) 3775 μF
Type de connexion Câbles banane
Charging Time <7 sec. (LV), < 4 sec. (HV)
Interface Écran tactile
Pulse Form Onde carrée
Compatibilité à haut débit Oui
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic ou cliniques.