Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 3,75
GREENER_CHOICE
Code produit 17724854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17724854 Jaune 1 pièce
17714854 Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17724854 Fournisseur Sharpsguard™ Code fournisseur DD474YLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.39€
    2.66€ / 1 pièces
    Économisez 0.73€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Le nouveau récipient écologique Sharpsguard™ 3,75, fabriqué en plastique recyclé à 40 % au moins, est destiné à l’élimination des déchets tranchants non contaminés par des produits médicaux.
  • Le récipient écologique Sharpsguard™ 3,75 est un récipient à usage général pour objets tranchants idéal qui permet une capacité maximale dans un espace de travail minimum.
  • Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
  • Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à notre gamme de support POUDS™.
  • Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifications
Capacité (métrique) 2,98 L
Diamètre (métrique) externe 176 mm
Couleur Jaune
Hauteur (métrique) 221 mm
Poids (métrique) 291 g
Conditionnement 1 de chaque