Learn More
PCRmax Bloc 48 puits pour système de qPCR en temps réel ECO 48
Description
Le PCRmax système de PCR en temps réel Eco48 est un cycleur thermique temps réel haut de spécifications, à prix économique, qui s’adapte à une plaque PCR en polypropylène unique à 48 puits utilisant la même géométrie que les plaques standard à 384 puits, mais seulement 1/8 de la taille. Cela permet aux utilisateurs de réduire considérablement les volumes des réactifs qPCR par rapport aux instruments traditionnels à 96 puits, tout en produisant un signal de fluorescence fort. Réduire la taille de la plaque améliore également significativement l’uniformité thermique. Un volume minimum de 5 μL est validé, réduisant de moitié les coûts des réactifs et rendant plus efficace l’utilisation des échantillons d’ADN modèles coûteux et difficiles à obtenir.
Le système Eco48, facile à utiliser, propose deux logiciels distincts. Eco Control gère la configuration des unités et les exécutions expérimentales, tandis qu’Eco Study est le package d’analyse. Le logiciel Eco48 est sous licence ouverte et conforme au MIQE, vous pouvez donc l’installer sur autant de PC que vous le souhaitez.
- Le logiciel de licence ouverte conforme à la norme MIQE donne confiance au moment de publier les données
- Eco48 permet une analyse multiplex simple de quatre colorants maximum à la fois
- Le mode cyclage rapide permet de réaliser plusieurs expériences par jour, à un prix économique
- Eco48 est une plateforme ouverte et peut utiliser n’importe quelle chimie, colorant ou réactif PCR
- Le système Eco 48 surveille la collecte de données en temps réel, ce qui permet aux chercheurs d’accéder immédiatement à la viabilité des cycles
- L’interface conviviale permet aux chercheurs de visualiser facilement le tracé d’amplification, l’analyse de la courbe de fusion et les résultats analysés, y compris les valeurs Cq, l’efficacité du PCR, l’intercept R2 et Y
Spécification
Spécification
| Format des blocs | À base de Peltier |
| Précision thermique | ±0,25 °C |
| Plage de températures (métrique) | 30 à 100°C |
| Contenu et stockage | Socle pour plaques, plaques à 48 puits et joints |
| Uniformité thermique | ±0,1 °C |
| Vitesse de réaction | Durée d’exécution standard de 40 minutes |
| Tension | 100 à 240 V |
| Type d’affichage | Interface PC ou ordinateur portable |
| Description | Bloc exclusif creux or/argenté |
| Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) | 5,5°C/s |