Learn More
Velp Scientifica™ Tubes à essai DCO ECO 6, boîte de 3
Code produit 17129170 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
200 mL
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17129170 200 mL 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17129170 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000145
En stock
Tube à essai DCO ECO6 Velp Scientifica™ pour une utilisation avec thermoréacteur ECO6.
  • Pour une utilisation avec le thermoréacteur ECO 6
Spécification
Volume (métrique) 200 mL
Format Tube à essai
Comprend NS 29/32
Quantité 3 tubes
Diamètre (métrique) externe 42 mm