Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs-coffre, boîtes de 130 mm de haut
Code produit 12408160 Tous les produits TENAK Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
2
3
4
5
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions unitSize
12408160 3 1 pièce
12428160 4 -
12448160 5 1 pièce
12488150 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12408160 Fournisseur Tenak™ Code fournisseur TE11572
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ECO AluRack s’adapte à n’importe quel congélateur-coffre et peut être utilisé avec toutes les cryoboîtes standard.
  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Sans boîtes
Spécification
Description Résistantes à l’eau de mer
Capacité Boîtes
Matériau Aluminium
Positions 3
À utiliser avec (équipement) Congélateurs-coffre
Dimensions (L x l x H) 140 x 140 x 404 mm
Hauteur (métrique) 130 mm (Boîte)