Learn More
Tenak™ Eco AluRack pour congélateur vertical, pour plaques de microtitration, étagères de 65 mm de haut
Tous les produits TENAK ProduitsDescription
- À utiliser dans des congélateurs verticaux
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spécification
Spécification
| Capacité | Plaques de microtitration |
| Matériau | Aluminium |
| Positions | 8 |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
| Dimensions (L x l x H) | 360 x 135 x 133 mm |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| Array | 2 x 4 |