Learn More
SHOWA™ Gants jetables en nitrile Eco Best Technology™
Description
- Mêmes performances que les gants jetables en nitrile non-EBT
- Biodégradation à 82 % en 386 jours pour Eco Best Technology™ (EBT)
- Réduisent les risques d’allergies
- Ajustement et sensation de seconde peau
- Recommandés pour les applications industrielles, comme les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les services publics, la construction, l’agriculture et l’automobile
Compliance
Des tests de données sont disponibles sur demande.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D5511-18, ASTM D5526 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 374-2:2003, EN 374-1:2016 / Type B, EN 374-5:2016 |
| Applications | Industrie |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Oui |
| Finition externe | Non texturés |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Powder Free |
| Afficher plus |