Learn More
SHOWA™ Gants jetables en nitrile Eco Best Technology™
Code produit 17871181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17871181 XL 100 pièces
17857311 XS 100 pièces
17094367 S 100 pièces
17851181 M 100 pièces
17861181 L 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17871181 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 6112PF10XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.27€
    26.27€ / 100 pièces
    Économisez 9.00€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants jetables en nitrile biodégradables Eco Best Technology™ (EBT) offrent confort, dextérité et performances pour une large gamme d’applications industrielles.
  • Mêmes performances que les gants jetables en nitrile non-EBT
  • Biodégradation à 82 % en 386 jours pour Eco Best Technology™ (EBT)
  • Réduisent les risques d’allergies
  • Ajustement et sensation de seconde peau
  • Recommandés pour les applications industrielles, comme les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les services publics, la construction, l’agriculture et l’automobile
Compliance
Des tests de données sont disponibles sur demande.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D5511-18, ASTM D5526
Certifications / conformité (Europe) EN 374-2:2003, EN 374-1:2016 / Type B, EN 374-5:2016
Applications Industrie
AQL 1,5
Couleur Noir
Jetable Oui
Finition externe Non texturés
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Powder Free
Type de produit Nitrile Gloves
Dimensions XL
Épaisseur (impériale) 4 mil
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Modèle 6112PFXL