Learn More
Lauda™ Bain thermostatique de chauffage ECO E 10 S avec fiche CEE7/7
Code produit 16832340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
16832340 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16832340 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L001085
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain thermostatique doté de la technologie de microprocesseur la plus récente
  • Affichage LCD graphique monochrome pour l’indication simultanée de valeurs réelles / définies
  • Navigation conviviale dans les menus en langage clair
  • Entrée facile via le curseur et les touches
  • Touche Tmax supplémentaire pour la protection contre la surchauffe
  • Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID
  • Classe de sécurité III pour une utilisation avec les liquides inflammables et non inflammables
  • Coupure en cas de surchauffe réglable par menu
  • Pompe Vario à six niveaux de performances réglables
  • Contrôle aisé du débit entre circulation interne et circulation externe pendant le fonctionnement sans contact avec le bain
  • Interface USB en standard
  • Possibilité de mise à niveau avec un module d’interface (module analogique, de contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Possibilité de mise à niveau avec le module Pt 100/LiBus pour contrôle externe et télécommande via la console de commande
  • Programmateur intégré, un programme avec max. 20 segments
  • Cuve de bain en acier inox avec vanne de vidange
  • Bobine de refroidissement en standard
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : 20 à 200°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,01 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 2 kW
    • Puissance max. : 2,1 kW
    • Consommation électrique : 10 A
    • Pression de pompe max. : 0,6 bar
    • Pression max. de débit de la pompe : 22 L/min
    • Volume de bain min. / max : 7,5 à 11 L
    • Dimensions de la cuve (l x P x H) : 300 x 190 x 150 mm
    • Dimensions globales (l x P x H) : 331 x 361 x 376 mm
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Spécification
    Tension 230 V