Learn More
Kolmi Hopen™ Blouse d’isolement éco avec lacets au dos
Code produit 17780159 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu ciel
Jaune
Vert
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17780159 Bleu ciel 10 pièces
17770159 Blanc 10 pièces
17790159 Jaune 10 pièces
17760159 Vert 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17780159 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur J40453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.33€
    3.93€ / 10 pièces
    Économisez 1.40€
    26% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces blouses d’isolement sont complètes avec poignets élastiques et attaches faciles pour les travailleurs de la santé très occupés.
  • Légères et respirantes
  • Modèle sans col avec poignets élastiques
  • Fermeture dorsale avec lacets à la taille et au col
  • Port par les travailleurs de la santé et les visiteurs sur les vêtements
  • Protège les patients contre les risques d’infection externe
Spécification
Dimensions Universal
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu ciel
Type de bouchon Liens dans le dos
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 17 gsm
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Dentaire, médical
Type de produit blouse d'isolement
Nbre de poches Aucun
Sexe Unisexe
Quantité 10 Pk., 10 Packungen, 10 paq.