Learn More
Gilac™ Poubelle à pédale écologique avec couvercle
Code produit 30245708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
60 l
80 l
120 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30245708 60 l 1 pièce
30245707 120 l 1 pièce
30245713 80 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30245708 Fournisseur Gilac™ Lieferanten-Nr. G618021
Expédition estimée: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Une poubelle à pédale économique et légère, facile à déplacer grâce à ses roues. Classique et universelle avec sa forme rectangulaire et sa couleur blanche, elle est idéale pour équiper une cuisine professionnelle.
Une poubelle à pédale économique et légère, facile à déplacer grâce à ses roues. Classique et universelle avec sa forme rectangulaire et sa couleur blanche, elle est idéale pour équiper une cuisine professionnelle.
  • Monté sur des roues en plastique pour faciliter le déplacement
  • Poignée droite pour une prise en main facile
  • Pour une utilisation en intérieur
  • Murs opaques
  • Le couvercle blanc s'ouvre à l'aide d'une pédale afin d'éviter toute contamination.
  • Conforme aux normes HACCP
  • Structure et roues en PEHD : un matériau durable et résistant à la rouille
  • Haute résistance aux basses températures (jusqu'à -40 °C) °et aux hautes températures (jusqu'à +90 °C)
  • Facile à nettoyer au jet d'eau
  • Livré en pièces détachées, avec instructions de montage
  • 100% recyclable
Spezifikation
Capacité (impériale) 60 l
Couleur Blanc
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PE-HD
Type de produit Bac à déchets
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.