Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue robuste avec sorbant Eco Stance™
Code produit 17732238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
157 x 87 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17732238 157 x 87 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17732238 Fournisseur Notrax Code fournisseur 585S0035BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.09€
    223.06€ / 1 pièces
    Économisez 52.03€
    18% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Tapis anti-fatigue conçu pour une utilisation combinée avec un sorbant. Avantage ergonomique grâce à une plateforme de travail de 12,7 mm d’épaisseur avec un design de bulle et des poches d’air moulées en dessous offrant une flottabilité pour le soulageme
  • Tapis anti-fatigue conçu pour une utilisation combinée avec un sorbant.
  • Des rampes sur les quatre côtés sont soulevées pour former un plateau de support autour du tapis
  • Une surface antidérapante rugueuse empêche le glissement du sorbant
  • Composé de caoutchouc nitrile de haute qualité résistant à la plupart des huiles industrielles et conçu pour une longue durée de vie
  • Pas de glissement
  • Sans silicone donc sûr pour les installations de peinture de véhicule
  • Avantage ergonomique grâce à une
  • plateforme de travail de 12,7 mm d’épaisseur avec un design de bulle et des poches d’air moulées en dessous offrant une flottabilité pour le soulagement de la fatigue
  • Le composé de caoutchouc nitrile résiste à la plupart des huiles industrielles
Spécification
Dimensions (L x l) 157 x 87 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 5,2 pi
Longueur (métrique) 157 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 87 cm