Learn More
Gilac™ Poubelle écologique avec couvercle
Code produit 30245689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
52 l
83 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30245689 83 l 1 pièce
30245685 52 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30245689 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G613641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.45€
    26.29€ / 1 pièces
    Économisez 9.16€
    25% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Grande poubelle de rue avec couvercle anti-déversement en polyéthylène recyclé. Poubelle très robuste avec 2 poignées pour une manipulation facile et 4 crochets de verrouillage pour sécuriser le couvercle.
  • Grande poubelle de rue avec couvercle anti-déversement en polyéthylène recyclé
  • Poubelle très robuste avec 2 poignées pour une manipulation aisée et 4 crochets de verrouillage pour sécuriser le couvercle
  • Empilable sans couvercle, elle est idéale comme poubelle d'extérieur.
  • Cette poubelle, fabriquée en France, est éco-responsable de par sa conception.
Spécification
Capacité (impériale) 83 l
Couleur Noir
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PE-HD
Type de produit Bac à déchets