Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets avec extracteur d’aiguille
Code produit 17714844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17714844 Orange 1 pièce
17724844 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17714844 Fournisseur Sharpsguard™ Code fournisseur DD442NROLR
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les nouveaux récipients écologiques Sharpsguard™, fabriqués en plastique recyclé à 40 % au moins, sont destinés à l’élimination des déchets tranchants non contaminés par des produits médicaux.
  • Le récipient écologique Sharpsguard™ 0,5 avec extracteur d’aiguille, est idéal pour les professionnels de santé communautaires et facilement installé dans un sac ou une boîte à gants.
  • Ce récipient est fourni avec le couvercle déjà assemblé. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
  • Lorsqu’ils sont utilisés, les récipients doivent être positionnés en toute sécurité à l’aide de la plaque de support 0,5 de notre gamme POUDS™.
  • Mis à part différence de teinte et l’ajout du “R” à la fin du code produit, il n’y a aucune différence avec la gamme sûre et facile à utiliser que vous connaissez et à laquelle vous faites confiance.
  • Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spécification
Capacité (métrique) 0,4 L
Couleur Orange
Dimensions (L x l x H) 79 x 45 x 206 mm
Taille de l’ouverture (métrique) 26 x 30 mm
Poids (métrique) 88 g
Comprend Extracteur d’aiguille