Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets avec extracteur d’aiguille
Description
- Le récipient écologique Sharpsguard™ 0,5 avec extracteur d’aiguille, est idéal pour les professionnels de santé communautaires et facilement installé dans un sac ou une boîte à gants.
- Ce récipient est fourni avec le couvercle déjà assemblé. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
- Lorsqu’ils sont utilisés, les récipients doivent être positionnés en toute sécurité à l’aide de la plaque de support 0,5 de notre gamme POUDS™.
- Mis à part différence de teinte et l’ajout du “R” à la fin du code produit, il n’y a aucune différence avec la gamme sûre et facile à utiliser que vous connaissez et à laquelle vous faites confiance.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,4 L |
| Couleur | Jaune |
| Dimensions (L x l x H) | 79 x 45 x 206 mm |
| Taille de l’ouverture (métrique) | 26 x 30 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 88 g |
| Comprend | Extracteur d’aiguille |