Description
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
- Qualité supérieure – contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
- Système à cinq tampons avec code couleur pratique
- Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
- BSA prémélangé dans des tampons de réaction
- Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Applications
- Clonage moléculaire
- Cartographie des sites de restriction
- Génotypage
- Transfert de Southern
- Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
- SNP
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Sensibilité à la méthylation | Non sensible à la méthylation de Dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG |
| Enzymes | Eco32I (EcoRV) |
| Tampon compatible | Tampon 10X R |
| Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Enzymes de restriction de type IIS | Non |
| Quantité | 5 x 2 000 unités |
| Type de produit | Enzyme de restriction |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |