Learn More
MMM Medcenter™ ECOCELL™ Laboratory Drying Ovens with Natural Air Convection
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
540 x 540 x 1410 mm
540 x 940 x 1410 mm
Capacité (métrique):
404 l
707 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Working temperature: 5°C above ambient temperature up to 250°C/300°C
- Stainless steel interior
- 3 adjustable programs
- RS 232 – interface for printer or PC-communication
- Delayed heating start and stop function
- Acoustic and visual alarm in error state
- Time range 99 hours 59 minutes
- Digital safety thermostat
- Manual control of the air exhaust flap
- Programme cycles
Certifications
Marquage CE
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Capacité (métrique) | 707 l |
| max. (métrique) | 250°C |
| Type | Drying Oven |
| Affichage | LED |
| Charge max. de support | 130 kg |
| Nbre d’étagères | 19 (Maximum), 2 (Supplied) |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 540 x 940 x 1410 mm |
| Largeur (métrique) | 1160 mm |
| Hauteur (métrique) | 1910 mm |
| Afficher plus |