Learn More
Velp Scientific ECODryBlock / Chauffe-bloc sec
Code produit 31703667 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
5 °C à 165 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
31703667 5 °C à 165 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31703667 Fournisseur Velp Scientific Code fournisseur SA101A0700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    839.00€
    760.00€ / 1 pièces
    Économisez 79.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Chauffe-bloc sec modulaire, numérique et précis conçu pour la préparation d’échantillons, l’incubation, la dénaturation de l’ADN, les réactions enzymatiques et les tests de milieux de culture.
Velp Scientifica ECODryBlock est un chauffe-bloc sec moderne et polyvalent, conçu pour un contrôle précis de la température et des flux de travail flexibles en laboratoire.
Caractéristiques principales
  • Interface moderne et intuitive avec un 7 in. ContrôlePad doté d’un écran tactile capacitif et d’une surface vitrée résistante aux produits chimiques durable.
  • Configuration flexible : un contrôleur peut gérer jusqu’à deux modules de chauffage, chacun pouvant accueillir jusqu’à deux blocs en aluminium (95 x 76 x 51 mm).
  • Contrôle indépendant de la température (jusqu’à 165 °C) et des minuteurs pour chaque module.
  • Large sélection de blocs d’aluminium interchangeables adaptés à divers flacons, tubes et cuvettes.
  • Un couvercle transparent en option crée une chemise d’air chaude, minimisant la perte de chaleur et assurant une répartition uniforme des températures.
  • Les sondes externes Pt100 et Pt1000 permettent une surveillance précise et un contrôle précis de la température directement dans le bloc ou le récipient d’échantillon.
Applications
  • Extraction et purification d’ADN/ARN
  • Réactions enzymatiques
  • Activation des cultures cellulaires
  • Dénaturation de l’ADN et des protéines
  • Préparation des essais et essais cliniques
  • Détermination du point de fusion et de point d’ébullition
  • Tests de supports culturels
  • Autres protocoles analytiques
Accessoire nécessaire
  • L’unité doit être commandée avec le(s) bloc(s)
Spécification
Certifications/Conformité CE, UKCA
Type de contrôleur ControlPad
Autoclavable Non autoclavable
Plage de températures (métrique) 5 °C à 165 °C
Type Bloc chauffant à sec
Affichage Numérique
Nbre de blocs 2 (vendu séparément)
Précision de la température 0,5 °C
Stabilité de la température ±0,2 °C à 37 °C, ±0,4 °C à 60 °C, ±0,5 °C à 165 °C
Uniformité de la température ±0,2 °C à 37 °C, ±0,4 °C à 60 °C, ±0,5 °C à 165 °C
Minuteur 1 min à 99 heures 59 min.
Garantie 3 an
Dimensions (L x l x H) 228 x 350 x 92.5 mm
Poids (impériale) 4.6 lb.
Poids (métrique) 2.1 kg
Tension 115/230 V