Learn More
Fluide EcoLume LC, MP Biomedicals
Product Code. 15722252 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
4 x 1 gal.
Unit Size:
15.14L
3.79L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15722252 1 gal. 3.79L
15732252 4 x 1 gal. 15.14L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15722252 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0188247001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    327.60€ / 3.79L
    Économisez 16.40€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cocktails de scintillation liquide ; EcoLume ; MP Biomedical ; biodégradable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Liquid Scintillation Cocktails
Quantité 1 gal.
compliance-icons
Product Identifier
  • EcoLume Liquid Scintillation Fluid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethoxylated nonylphenol, phenylxylyethane-PXE