Learn More
Econazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15540584 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15540584 5 g 5g
15550584 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15540584 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458630050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27220-47-9
Formule moléculaire C18H15Cl3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 381.68
Numéro MDL MFCD00800993,MFCD00058160 (.HNO3)
Clé InChI LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme econazole, ecostatin, econazolum, pevaryl, gyno-pevaryl, econazol, palavale, spectazole, +--econazole, ecostatin cream
CID PubChem 3198
ChEBI CHEBI:82873
Nom IUPAC 1-[2-[(4-chlorophényl)méthoxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]imidazole
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Econazole
Point de fusion 91.0°C to 94.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 60°C, 4 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether
Poids de la formule 381.68
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Econazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.