Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Tool irradié et housses
BIOPHARMA
Code produit 15506180 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Maille polyester lisse, Polyester, Polyester
Polyester texturé, Polyester, Polyester
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15506180 Polyester texturé, Polyester, Polyester 12 pièces
15516180 Maille polyester lisse, Polyester, Polyester 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15506180 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur ECC1114IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.76€
    382.31€ / 12 pièces
    Économisez 23.45€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Cet adaptateur en acier inoxydable conçu pour le nettoyage des rideaux fonctionne avec une variété de housses pour offrir une méthode simple de désinfection des rideaux à bandes de salles blanches par fixation au niveau de la partie supérieure et glissement vers le bas, afin de nettoyer efficacement les deux côtés à la fois. L’adaptateur se connecte à n’importe quel manche SSU.
Le Micronova Économique CurtainCleaner™ L'outil est doté de deux pinces à barre de 14 in qui agrippent le rideau à son point de fixation supérieur et glissent vers le bas pour appliquer ou étaler le produit nettoyant sur les deux côtés du rideau à la fois. Les housses sont disponibles en polyester lisse ou texturé, avec une couche de mousse qui contient le désinfectant et facilite l’essorage.
  • Pince simple pour nettoyer les rideaux à bandes en vinyle
  • Adaptateur en acier inoxydable électropoli avec pinces doubles de 14 in
  • Nettoie les deux côtés du rideau à bandes en même temps
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
    • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
    • PolySorb— Polyester texturé 100 % pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Conçu pour des environnements propres et contrôlés
  • L’adaptateur se raccorde aux manches SSU pour une portée étendue
  • Housses irradiées aux rayons gamma disponibles pour les zones aseptiques
  • Peut contenir de l’alcool et des désinfectants forts
  • Lavables et réutilisables
  • Autoclavable
Spécification
Dimensions 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Type de produit Housse pour serpillère à tête plate irradiée
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 35,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 2 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des rideaux à bandes de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Polyester texturé, Polyester, Polyester