Learn More
Snijders Scientific Chambre Economic Lux
Code produit 15543325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-5 °C à +50 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15543325 -5 °C à +50 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15543325 Fournisseur Snijders Scientific Code fournisseur ECL02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La chambre Economic Lux est conçue pour la croissance in-vivo des plantes, la culture des tissus végétaux, la germination in-vitro des graines ou la reproduction des insectes.
  • Plage de températures de -5°C à 50°C
  • La grande capacité de 432 L est confinée dans un petit espace de 0,77 m2
  • 5 étagères réglables offrent une surface de croissance minimum de 1,8 m2 
  • Cycles de jour et de nuit réglables aux niveaux de la température et de l’éclairage
  • Armoire solide avec extérieur à revêtement résistant aux éraflures, cadre en acier solide
  • Panneaux en acier inoxydable avec grilles, peints en blanc, pour maximiser la diffusion de la lumière
  • L’éclairage vertical est monté à l’extérieur de la chambre et sur deux côtés
  • Port d’entrée du câble
  • Les roulettes à usage intensif facilitent la mobilité
  • Contact libre de potentiel (tension)
  • Précis avec des résultats reproductibles
Spécification
Nbre d’étagères 5 standard/20 max.
Plage de températures (métrique) -5 °C à +50 °C
Plage d’humidité Humidité relative de 80 % à 90 %
Surface d’étagère (métrique) 0,36 m2
Capteur PT 100 Ω
Stabilité de la température ±0,3°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 600 x 1200 mm
Dimensions (L x l x H) 863 x 935 x 1997 mm