Informations sur la commande
Plage métrique de températures
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 0 à 24 VDC |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 40°C |
| Type du moteur | Brosse PM, TENV |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 4°C |
| Hauteur totale (métrique) | 7,6 cm |
| Longueur totale (métrique) | 10,1 cm |
| Largeur totale (métrique) | 7,6 cm |
| Vitesse | 150 à 4000 tr/min |