Learn More
Jenway™ Photomètre de flamme économique
Code produit 12461250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Photomètre de flamme économique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type
12461250 Photomètre de flamme économique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12461250 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 8305502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5135.00€
    4773.60€ / 1 pièces
    Économisez 361.40€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Le photomètre de flamme économique est doté d’un dispositif d’arrêt du gaz automatique qui assure la sécurité de l’opérateur.
  • L’unité est fournie avec des filtres Na+, K+, Li+, Ca+ et Ba+
Spécification
Tension 115 V
Fréquence 50/60 Hz
Type Photomètre de flamme économique