Learn More
Thermo Scientific™ Flacons COV en verre certifiés Economy avec septum de 0,125 poSepta
Code produit 16361668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16361668 Ambré 100 pièces
15622039 Transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16361668 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur GVB100A
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Conçus pour la collecte d’échantillons d’eau pour l’analyse des composés organiques volatils, ces flacons en verre certifiés sont disponibles en taille standard de 40 ml et comprennent tous les éléments essentiels et aucune fioriture.
Flacons avec septum avec tous les éléments essentiels et aucune fioriture.Les flacons COV certifiés Thermo Scientific™ Economy avec septum de 0,125 in. sont conçus pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour l’analyse de composés organiques volatiles (COV).Procurez-vous nos flacons COV standard de 40 ml, traités et certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils.Certificat d’analyse inclus dans chaque boîte.Pas de code-barres ou d’autres accessoires ; minimisation des coûts tout en éliminant la nécessité de laver et de certifier les flacons en interne.
  • Flacon transparent conçu pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
  • Épaulement incliné optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
  • Flacons transparents ou couleur ambre ; l’ambre est recommandé pour les analytes sensibles à la lumière
  • Disponibles en taille standard de 40 ml
  • Bouchon en polypropylène blanc à opercule avec septum standard d’une épaisseur de 0,125 po en silicone revêtu de PTFE
  • Septum fixé en permanence sur le bouchon pour une étanchéité parfaite
  • Conception directement compatible avec l’automatisation
  • Bouchons fixés aux flacons
  • Conditionnement en vrac ; 100/boîte
Inclut :Economy
Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse (CofA) inclus dans la boîte
  • Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger les flacons pendant le transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon EP ambré certifié de 40 ml avec septum lié de 0,125 po, en vrac, sans codes-barres
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (type 1)
Volume (métrique) 40 mL
Septum PTFE-lined Silicone
Hauteur (impériale) 3,75 in
Niveau Certifiés
Nbre par carton 100
Bouchon de rechange N/A
Volume (impérial) 1 oz.
Volume (métrique) total 40 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon avec septum fixé
Quantité 100 boîtes
Épaisseur (métrique) 3,17 mm
Taille du bouchon 24/414
À utiliser avec (équipement) Analyse des composés organiques volatils
Certifications/Conformité Les flacons certifiés et traités répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon