Learn More
Carbolite™ Four à chambre économique
Code produit 12029862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durée d’analyse:
Temps de chauffe : 43 min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée d’analyse Conditionnement
12029862 Temps de chauffe : 43 min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12029862 Fournisseur Carbolite™ Code fournisseur ELF1114230SN+&02301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3929.93€
    2500.72€ / 1 pièces
    Économisez 1429.21€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Pour travaux légers et usage général jusqu’à 1100°C.
  • Température de fonctionnement maximale de 1100°C
  • Régulateur Carbolite-Gero 301 avec rampe simple au point de consigne et minuterie
  • Porte basculante avec flux d’air pour minimiser la température externe
  • Fonction de démarrage différé / minuterie de série
  • Isolation faible densité thermique, par mousse et vide
  • Sole en céramique dure fournie en standard
  • Ventilé par cheminée en céramique située sur le dessus
Spécification
Durée d’analyse Temps de chauffe : 43 min.
max. (métrique) 1100°C
Type Type de thermocouple : K
Consommation électrique 2600 w
Dimensions (L x l x H) extérieures W x H: 450 x 630 mm
Profondeur (métrique) 520 mm
Poids (métrique) 31 kg
Puissance 1300 W détention