Learn More
Fisherbrand™ 100 - Agitateur de température numérique à usage général avec bain en acier inoxydable
Code produit 17275556 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensions (L x l x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Gamme de températures:
Température ambiante 5° C à 100° C
Température ambiante de +15 °C à 100 °C
Température ambiante de +5 °C à 100 °C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Gamme de températures Conditionnement
17275556 12 l 360 x 330 x 395 mm Température ambiante de +5 °C à 100 °C 1 pièce
17215566 5 l 330 x 180 x 395 mm Température ambiante de +15 °C à 100 °C 1 pièce
17285556 18 l 540 x 330 x 395 mm Température ambiante 5° C à 100° C 1 pièce
17295556 26 l 540 x 330 x 405 mm Température ambiante 5° C à 100° C 1 pièce
17205566 38 l 730 x 333 x 450 mm Température ambiante 5° C à 100° C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17275556
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Concerne des utilisations simples et nécessitant un contrôle précis de la température.
Incorpore le contrôle intelligent de l’optimisation de la température (ICO) pour le contrôle intelligent adaptatif de la température DPI.
  • Stabilité :± 0,05° C
  • Écran Led à 4 chiffres clair et clair
  • Une interface utilisateur simple et cohérente avec le contrôleur et deux boutons de fonction
  • Modèle disponible avec ou sans serre-Té
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupure fixe en cas de surchauffe
  • Étalonnage de l’utilisateur de 2 points
  • Alarme visuelle
  • Accessoires, y compris couvercles, supports et glacières d’immersion vendus séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 3,2 gal.
Capacité (métrique) 12 l
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement -15° C (avec glacière d’immersion en option)
Débit 0 à 13 l/min.
Gamme de températures Température ambiante de +5 °C à 100 °C
Type Circulateur chauffant avec bain ouvert
Circulation externe Non
Comprend Bidon en acier inoxydable de 12 l
Matériau Acier inoxydable
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 360 x 330 x 395 mm
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz