Learn More
Fisherbrand™ 100 - Agitateur de température numérique à usage général avec bain en acier inoxydable
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Incorpore le contrôle intelligent de l’optimisation de la température (ICO) pour le contrôle intelligent adaptatif de la température DPI.
- Stabilité :± 0,05° C
- Écran Led à 4 chiffres clair et clair
- Une interface utilisateur simple et cohérente avec le contrôleur et deux boutons de fonction
- Modèle disponible avec ou sans serre-Té
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupure fixe en cas de surchauffe
- Étalonnage de l’utilisateur de 2 points
- Alarme visuelle
- Accessoires, y compris couvercles, supports et glacières d’immersion vendus séparément
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 4,8 g |
| Capacité (métrique) | 18 l |
| Type de condenseur | Refroidissement par air |
| Débit | 0 à 13 l/min. |
| Gamme de températures | Température ambiante 5° C à 100° C |
| Type | Circulateur chauffant avec bain ouvert |
| Circulation externe | Non |
| Comprend | Bidon en acier inoxydable de 18 l |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Garantie | 3 ans |
| Afficher plus |