Learn More
BRAND™ Pointe de décharge économique pour burettes compactes
Code produit 10054240 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PP
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10054240 PP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10054240 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 11600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.50€
    2.12€ / 1 pièces
    Économisez 0.38€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Comprennent un bouchon à vis
  • Pour robinet d’arrêt en PTFE
  • Pour tubes de burette SILBERBRAND, AR-GLAS™
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    À utiliser avec (équipement) Robinet d’arrêt en PTFE
    Matériau PP
    Nb par paquet 1
    Matériau du robinet d’arrêt PTFE
    Type Pointe de décharge