Learn More
Gilac™ Boîte à pédales économique avec roues
Code produit 31777256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 L
80 L
120 L
Couleur:
Blanc, Bleu
Blanc, Jaune
Blanc, Rouge
Blanc, Vert
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
31777256 60 L Blanc, Jaune 1 pièce
31777247 60 L Blanc, Rouge 1 pièce
31777287 80 L Blanc, Bleu 1 pièce
31777276 120 L Blanc, Vert 1 pièce
31777261 80 L Blanc, Rouge 1 pièce
31777267 120 L Blanc, Bleu 1 pièce
31777284 60 L Blanc, Vert 1 pièce
31777263 80 L Blanc, Jaune 1 pièce
31777275 120 L Blanc, Rouge 1 pièce
31777262 60 L Blanc, Bleu 1 pièce
31777272 80 L Blanc, Vert 1 pièce
31777269 120 L Blanc, Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 31777256 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G618018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.31€
    71.13€ / 1 pièces
    Économisez 25.18€
    26% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026
Conçu pour un usage mains libres, ce bac à pédales offre un fonctionnement fluide et une mobilité facile grâce à des roues intégrées, disponibles en plusieurs tailles et couleurs
  • Compact malgré sa grande capacité (60 L), s’adapte à tous les espaces.
  • Taille moyenne (80, 120 L), collecte une quantité importante de déchets tout en étant adaptable à tous les espaces.
  • Monté sur des roues en plastique (55 mm de diamètre) pour faciliter la déplacement.
  • Poignée droite pour une manipulation facile.
  • Dimensions :
    • 700 mm de hauteur, 490 mm de profondeur, 380 mm de largeur
    • 735 mm de hauteur, 490 mm de profondeur, 415 mm de largeur
    • 875 mm de hauteur, 510 mm de profondeur, 425 mm de largeur
  • Utilisation en intérieur.
  • Des murs opaques.
  • Le couvercle bleu s’ouvre avec une pédale pour éviter toute contamination. Conforme à la norme HACCP.
  • Poignée droite et deux roues (55 mm de diamètre) pour faciliter les mouvements.
  • Structure et roues en HDPE : un matériau durable et sans rouille.
  • Haute résistance à des températures allant de -40 °C à +90 °C.
  • Facile à nettoyer avec un jet d’eau.
  • Livré en pièces avec instructions d’assemblage.
  • 100 % recyclable.
Spécification
Capacité (métrique) 60 L
Capacité (impériale) 13,2 gal.
Couleur Blanc, Jaune
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PE-HD
Type de produit Bac à déchets