Learn More
Norell™ Tubes à échantillons RMN en verre borosilicaté Economy Standard
Description
- Pour les systèmes d’échantillonnage automatique et la RMN à haut débit
- Les tubes RMN Norell Standard Series™ ont été développés dans un souci de qualité et de justesse
- Pratiquement toutes les variations de fond et de paroi ont été éliminées, améliorant considérablement les temps de scintillement et la reproductibilité des échantillons
- Qu’il s’agisse de surveiller une réaction, de reconnaître un nouveau composé ou de réaliser une RMN de routine, les tubes Standard Series™ sont idéaux pour le scientifique moderne
- Tous les tubes ont des extrémités polies les rendant moins sensibles à la rupture
- Des bouchons colorés sont inclus
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 178 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Tube à échantillon RMN |
| Conditionnement | 100/paquet |
| Diamètre (métrique) externe | 10 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 8.76 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les systèmes d'échantillonnage automatique et la RMN à haut débit |
| Comprend | Bouchons |