Learn More
Norell™ Tubes à échantillons RMN en verre borosilicaté Economy Standard
Code produit 12872336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Diamètre (métrique) externe:
4,97 mm
10 mm
Conditionnement:
100/paquet
5 paquets
50 paquet
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement Conditionnement
12872336 203 mm 4,97 mm 5 paquets 5 pièces
12820026 178 mm 10 mm 100/paquet -
12830026 203 mm 10 mm 100/paquet -
12852336 203 mm 4,97 mm 50 paquet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12872336 Fournisseur Norell™ Code fournisseur 5528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.75€
    36.06€ / 5 pièces
    Économisez 6.69€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Pour les systèmes d’échantillonnage automatique et la RMN à haut débit
  • Pour les systèmes d’échantillonnage automatique et la RMN à haut débit
  • Les tubes RMN Norell Standard Series™ ont été développés dans un souci de qualité et de justesse
  • Pratiquement toutes les variations de fond et de paroi ont été éliminées, améliorant considérablement les temps de scintillement et la reproductibilité des échantillons
  • Qu’il s’agisse de surveiller une réaction, de reconnaître un nouveau composé ou de réaliser une RMN de routine, les tubes Standard Series™ sont idéaux pour le scientifique moderne
  • Tous les tubes ont des extrémités polies les rendant moins sensibles à la rupture
  • Des bouchons colorés sont inclus
Spécification
Concentricity (Metric) 0,070 mm
Longueur (métrique) 203 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillon RMN
Conditionnement 5 paquets
Diamètre (métrique) externe 4,97 mm
Diamètre (métrique) interne 4,2 mm
Comprend Bouchons