Learn More
Justrite™ Centres d’accumulation EcoPolyBlend™
Code produit 11969385
Change view
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir
Type:
Plateforme de retenue
Rampe
À utiliser avec (équipement):
1 bidon
2 bidons
2 tambours et plus, EcoPolyBlendtrade;
4 bidons
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type À utiliser avec (équipement) unitSize
11969385 Noir Plateforme de retenue 1 bidon 1 pièce
11979385 Noir Plateforme de retenue 2 bidons 1 pièce
11909395 Jaune Rampe 2 tambours et plus, EcoPolyBlendtrade; 1 pièce
11989385 Noir Plateforme de retenue 4 bidons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11969385 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 28653
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Le kit de vidange Sump-to-Sump comprend une paire de clips de jonction en acier inox, une paire d’œillets en caoutchouc et un tube de transfert en PTFE.
En polyéthylène post-industriel recyclé jusqu’à 100 %
Les centres modulaires offrent la possibilité de créer un système personnalisé. Fixez fermement les clips pour verrouiller les unités ensemble et retirez-les pour les repositionner.
Plateformes de confinement secondaire durables et à profil bas
  • Presque imperméable aux produits chimiques, aux acides et aux produits corrosifs
  • Conception sans couture— fuites ou déversements capturés dans le puisard
  • Robuste, 2,5 in. Les grilles de 6,4 cm d'épaisseur offrent une résistance supérieure aux fissures ; autobloquantes et faciles à retirer pour le nettoyage
  • Plateformes noires fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés ; leur couleur sombre camoufle la saleté et préserve la propreté des espaces de travail.
  • Plateformes jaunes idéales pour une visibilité optimale ou la séparation des liquides ; puisards en polyéthylène vierge avec grilles 100 % recyclées (soit un total de 45 % de contenu recyclé).
  • Rampe jaune en option (non recyclée)
Sump-to-Sump™ Le kit de drainage permet de raccorder les centres sur place pour une conformité totale aux normes EPA et aux codes de sécurité incendie lorsque les capacités combinées des puisards doivent atteindre 66 gallons (250 L).
La rampe facilite le déplacement des fûts lourds et est dotée de nervures antidérapantes pour une sécurité maximale ; elle peut être installée n'importe où sur les centres de stockage à deux fûts ou plus.
Respectueux de l’environnement : Contient des attributs ou des caractéristiques environnementales (par exemple, économie d'eau, sans plomb, etc.) comme décrit dans le détail de l'article. Recyclé : Contient des matériaux recyclés, comme indiqué dans le descriptif du produit.
Compliance
6- and 8-drum centers meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Spécification
Couleur Noir
Capacité (impériale) 12 gal.
Capacité (métrique) 45 L
Matériau Polyéthylène
Type Plateforme de retenue
À utiliser avec (application) Idéal pour les opérations de remplissage et de distribution de tambours
À utiliser avec (équipement) 1 bidon
Capacité 1 tambour
Capacité de charge (impériale) 1250 lb
Capacité de charge (métrique) 567 kg
Largeur (impériale) 25 in
Largeur (métrique) 63,5 cm
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 13,97 cm
Profondeur (impériale) 25 po
Profondeur (métrique) 63,5 cm
Poids (impériale) 17 lb
Poids (métrique) 7,7 kg