Learn More
Justrite™ Entonnoir EcoPolyBlend™ pour produits inflammables avec évent de remplissage du tambour et dispositif pare-flammes
Code produit 12981415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
2,5 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
12981415 2,5 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12981415 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 28681
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Améliorez la sécurité sur le lieu de travail et la propreté grâce à l’équipement de sécurité et de stockage approprié. L’entonnoir Justrite™ EcoPolyBlend™ pour produits inflammables avec évent de remplissage du tambour et dispositif pare-flammes est une solution respectueuse de l’environnement et économique permettant de recueillir des liquides et de garantir la propreté de la partie supérieure des bidons des tambours.
Utilisez ces entonnoirs avec n’importe quel tambour à tête fermée de 30 ou 55 gal (110 ou 200 L). La grande ouverture à profil bas rend les versements faciles et rapides. La conception en pente et festonnée minimise les éclaboussures et évite que les récipients ne trempent dans leurs propres liquides. Un grand puits plat au niveau du col de l’entonnoir permet la vidange passive des pots de peinture, filtres, godets et autres récipients. L’entonnoir pour liquides inflammables comprend un évent de remplissage du tambour avec un dispositif pare-flammes en laiton, un bouchon fileté avec joint étanche et une soupape de surpression pour les températures élevées. Le crochet moulé intégré permet de stocker le couvercle de l’entonnoir (en option).
Spécification
Certifications/Conformité OSHA
Couleur Noir
Capacité (impériale) 2,5 gal.
Capacité (métrique) 9 L
Hauteur (impériale) 3,25 in
Diamètre (impériale) 21 in
Diamètre (métrique) 533 mm