Learn More
Socorex™ Ecostep Bioproof™ Seringues pour pipette répétitive, boîte de sélection
Code produit 15530754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.75mL, 3.75mL, 37.5mL
Conditionnement:
60 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15530754 0.75mL, 3.75mL, 37.5mL 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15530754 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 316.900.9
Expédition estimée: 01-02-2027
Seringues de qualité haute pureté, stérilisées et emballées individuellement pour pipettes répétitives Stepper™. Les seringues Socorex™ Ecostep Bioproof™ Stepper™ en boîte de sélection sont certifiés stériles et sans DNase, RNase, ADN humain ni pyrogènes (endotoxines) détectables.
  • Seringues stériles, emballage individuel.
  • Sans ADN humain, DNase, Rnase ni pyrogènes (endotoxines).
  • Trois volumes avec code couleur.
  • Le kit de sélection est fourni avec 20 unités de chaque format (0,75 ml, 3,75 ml et 37,5 ml).
  • Insertion et retrait rapides, par Stepper™.
Spécification
Volume (métrique) 0.75mL, 3.75mL, 37.5mL
Stérilité Non stérile
Précision lt; 2,0 % - lt; 1,0 % / lt; 1,0 % - lt; 0,8 % / lt; 0,8 % - lt; 0,5 %, lt; plusmn;2,0 % - lt; plusmn;1,0 % / lt; plusmn;1,0% - lt; plusmn;0,7 % / lt; plusmn;0,5 %
Format Emballage individuel
Conditionnement Emballage individuel
Quantité 60/boîte taille 20
À utiliser avec (équipement) Pipette répétitive Ecostep Stepper
Graduée Oui
Gamme de produits Ecostep Bioproof
Matériau Polypropylène / Polyéthylène