Learn More
Socorex™ Ecostep™ Seringues pour pipettes répétitives, boîte de sélection
Description
- Seringues non stériles fournies en vrac.
- Trois volumes avec code couleur.
- Le kit de sélection est fourni avec 20 unités de chaque format (0,75 ml, 3,75 ml et 37,5 ml).
- Insertion et retrait rapides, par Stepper™. <
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 0.75mL, 3.75mL, 37.5mL |
| Stérilité | Non stérile |
| Précision | lt; 2,0 % - lt; 1,0 % / lt; 1,0 % - lt; 0,8 % / lt; 0,8 % - lt; 0,5 %, lt; plusmn;2,0 % - lt; plusmn;1,0 % / lt; plusmn;1,0% - lt; plusmn;0,7 % / lt; plusmn;0,5 % |
| Format | Emballage individuel |
| Conditionnement | Emballage individuel |
| Quantité | 60/boîte taille 20 |
| À utiliser avec (équipement) | Pipette répétitive Ecostep Stepper |
| Graduée | Oui |
| Gamme de produits | Ecostep |
| Matériau | Polypropylène / Polyéthylène |