Learn More
Surfactant ECOSURF™ EH-9, Thermo Scientific™
Code produit 17297046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17297046 2500 mL 2500mL
17207056 100 mL 100mL
17217056 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17297046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37158.0F
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Les surfactants ECOSURF™ EH-9 sont inclus dans un groupe de produits chimiques qui s’alignent sur le 10e principe de la chimie verte.
Gamme de surfactants inclus dans un groupe de produits chimiques qui s’alignent sur le 10e principe de la chimie verte : Conception pour la dégradation.
  • Ces produits chimiques sont conçus pour se décomposer en substances inoffensives après utilisation afin d’éviter l’accumulation et de prévenir les dommages à l’environnement.
  • ECOSURF&trade ; le surfactant EH-9 est un tel détergent alternatif à l’octylphénol éthoxylate contenant des détergents, comme le Triton X™-100.
  • Il s’agit d’un surfactant biodégradable permettant de réduire votre empreinte écologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64366-70-7
Formule moléculaire C13H28O3
Poids moléculaire (g/mol) 232.36
Clé InChI LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 2-éthylhexan-1-ol ; 2-méthyloxirane ; oxirane
SMILES C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO
Spécification
Couleur Transparent incolore à jaune pâle
Forme physique Liquide
Point de trouble 10% in water: 62 to 67°C
Densité 1.026 g/mL
pH 5.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Quantité 2500 mL
Point d’éclair 288°C (550°F)